Learn More
Fisherbrand™ Ultra microceldas rectangulares de cuarzo de absorción con tapa de PTFE
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
Includes
PTFE lid or stopper
- Todas las celdas tienen 12,5 mm de anchura
- Celdas rectangulares de 1, 5 o 10 mm de longitud de camino
- Reduzca el uso de reactivos con celdas semimicro
- Ventanas de cuarzo para la transmisión desde ultravioleta lejano hasta infrarrojo
- Ventanas de vidrio para trabajar en la región ultravioleta y región visible
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Ultra microcelda de absorción |
| Descripción | Centro:8,5 mm |
| Capacidad (métrico) | 100 μl |
| Material | Quartz |
| Material del cierre | PTFE |
| Anchura (métrico) interior | 2mm |
| Cantidad | Ea., 8 Ea./Cs. |
| Trayectoria óptica | 10 mm |
| Wavelength Range | 200 to 2500 nm |
| Altura (métrico) | 45 mm |
| Mostrar más |