Learn More
Fisherbrand™ Celdas de flujo rectangulares de cuarzo de absorción
Código de producto. 15226063 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
450 μL
750 μL
Trayectoria óptica:
10 mm
Altura (métrico):
45mm
45 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15226063
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Elija las celdas con ventanas de cuarzo para la transformación desde ultravioleta lejano a infrarrojos
  • Tamaño reducido
  • Todas las celdas son de 12,5 mm cuadrados
  • Tubos de entrada y salida protegidos por fusible
  • Con dos ventanas transparentes y dos ventanas negras
  • El rango de longitud de onda de todas las celdas es de 190 a 2600nm y de 2850 a 3600 nm
Información de órdenes
Seleccione celdas con una altura central adecuada para que el centro de la apertura de la celda coincida con la posición central del haz de luz en su espectrofotómetro. Por ejemplo, la altura central es de 8,5 mm para los instrumentos Beckman™ o Spectronic™, y la altura central es de 15 mm para los instrumentos Hewlett-Packard™, Perkin-Elmer™ y Shimadzu™.
Especificaciones
Tipo Compact Flow Cell
Capacidad (métrico) 750 μL
Material Quartz
Anchura (métrico) interior 6.5mm
Trayectoria óptica 10 mm
Wavelength Range 190 to 2600 nm and 2850 to 3600 nm
Altura (métrico) 45 mm
Anchura (métrico) 12.5 mm