Learn More
Fisherbrand™ Microceldas rectangulares de cuarzo de absorción con tapa de PTFE
Código de producto. 15266083 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
300 μL
500 μl
Altura (métrico):
25 mm
45 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) unitSize
15266083 500 μl 45 mm paquete de 2
15256073 300 μL 25 mm paquete de 2
2 options
Código de producto. 15266083
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
PTFE lid
Se ajustan a los soportes de células del espectrofotómetro estándar
Se ajustan a los soportes de células del espectrofotómetro estándar
  • Todas las celdas tienen 12,5 mm de anchura
  • Celdas rectangulares de trayectoria óptica de 10 mm
  • Reduzca el uso de reactivos con microceldas
  • Ventanas de cuarzo para la transmisión desde ultravioleta lejano hasta infrarrojo
Especificaciones
Tipo Macroceldas de absorción
Capacidad (métrico) 500 μl
Material Cuarzo
Material del cierre Politetrafluoroetileno (PTFE)
Anchura (métrico) interior 2 mm
Incluye 2 ventanas transparentes
Cantidad 2/paquetes, 8 paquetes/caja
Trayectoria óptica 10 mm
Wavelength Range De 200 nm a 2500 nm
Altura (métrico) 45 mm
Para utilizar con (equipo) Portaceldas para espectrofotómetro estándar
Anchura (métrico) 12,5 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la transmisión desde ultravioleta lejano hasta infrarrojo
Forma Rectangulares