Learn More
Fisherbrand™ Macroceldas rectangulares de cuarzo de absorción con tapa de PTFE
Código de producto. 15216023 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3000 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. 15216023
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Tapón de PTFE
Se ajustan a los soportes de células del espectrofotómetro estándar
  • La celda tiene 12,5 mm de anchura
  • Celdas rectangulares de trayectoria óptica de 10 mm
  • Ventanas de cuarzo para la transmisión desde ultravioleta lejano hasta infrarrojo
Especificaciones
Tipo Macroceldas de absorción
Capacidad (métrico) 3000 μl
Material Cuarzo
Anchura (métrico) interior 10 mm
Cantidad 4/paquetes, 8 paquetes/caja
Trayectoria óptica 10 mm
Wavelength Range De 200 a 2500 nm
Altura (métrico) 45mm
Para utilizar con (equipo) Portaceldas para espectrofotómetro estándar
Anchura (métrico) 12,5mm
Para utilizar con (aplicación) Para la transmisión desde ultravioleta lejano hasta infrarrojo
Forma Rectangulares