Learn More
Fisherbrand™ Macroceldas rectangulares de absorción con tapa de PTFE
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
350 μl
< 0,35/ml
1,5 ml
1750 μl
3,5 ml
3000 μl
Material:
Cuarzo
Cuarzo óptico
Vidrio óptico
Vidrio óptico especial
Trayectoria óptica:
1 mm
5 mm
10 mm
Cantidad:
2/paq, 8 paq/caja
2/paquetes, 4 paquetes/caja
2/paquetes, 8 paquetes/caja
4/paq., 4 paq./caja
4/paq., 8 paq./caja
4/paquetes, 8 paquetes/caja
Ud., 2 ud/caja
Ud., 8 ud/caja
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
paquete de 4
Beskrivelse
Indeholder
PTFE lid
Se ajustan a los soportes de células del espectrofotómetro estándar
- Todas las celdas tienen 12,5 mm de anchura
- Celdas rectangulares de 1, 5 o 10 mm de longitud de camino
- Disponible en una variedad de materiales de ventana para una amplia gama de ensayos
- Disponible en cuatro materiales, como cuarzo, cuarzo óptico, cristal óptico especial y cristal óptico
- Ventanas de cuarzo para la transmisión desde ultravioleta lejano hasta infrarrojo
- Ventanas de vidrio para trabajar en la región ultravioleta y región visible
Tekniske data
Tekniske data
| Tipo | Macroceldas de absorción |
| Capacidad (métrico) | 3,5 ml |
| Material | Cuarzo |
| Material del cierre | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Anchura (métrico) interior | 10 mm |
| Cantidad | 2/paquetes, 8 paquetes/caja |
| Trayectoria óptica | 10 mm |
| Wavelength Range | De 200 nm a 2500 nm |
| Altura (métrico) | 45 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Portaceldas para espectrofotómetro estándar |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion