Learn More
Fisherbrand™ Macroceldas rectangulares de absorción con tapa de PTFE
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3,5 ml
350 μl
< 0,35/ml
1,5 ml
1750 μl
3000 μl
Material:
Cuarzo
Cuarzo óptico
Vidrio óptico
Vidrio óptico especial
Trayectoria óptica:
1 mm
5 mm
10 mm
Cantidad:
2/paq, 8 paq/caja
2/paquetes, 4 paquetes/caja
2/paquetes, 8 paquetes/caja
4/paq., 4 paq./caja
4/paq., 8 paq./caja
4/paquetes, 8 paquetes/caja
Ud., 2 ud/caja
Ud., 8 ud/caja
missing translation for 'unitSize'
cada uno
paquete de 2
paquete de 4
Description
Includes
PTFE lid
Se ajustan a los soportes de células del espectrofotómetro estándar
- Todas las celdas tienen 12,5 mm de anchura
- Celdas rectangulares de 1, 5 o 10 mm de longitud de camino
- Disponible en una variedad de materiales de ventana para una amplia gama de ensayos
- Disponible en cuatro materiales, como cuarzo, cuarzo óptico, cristal óptico especial y cristal óptico
- Ventanas de cuarzo para la transmisión desde ultravioleta lejano hasta infrarrojo
- Ventanas de vidrio para trabajar en la región ultravioleta y región visible
Specifications
Specifications
| Tipo | Macroceldas de absorción |
| Capacidad (métrico) | 3000 μl |
| Material | Vidrio óptico especial |
| Material del cierre | PTFE |
| Anchura (métrico) interior | 10mm |
| Cantidad | 2/paq, 8 paq/caja |
| Trayectoria óptica | 10 mm |
| Wavelength Range | 320 to 2500 nm |
| Altura (métrico) | 45 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Portaceldas para espectrofotómetro estándar |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction