Learn More
Fisherbrand™ Macroceldas rectangulares de absorción con tapa de PTFE
Código de producto. 15265953 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3,5 ml
350 μl
< 0,35/ml
1,5 ml
1750 μl
3000 μl
Material:
Cuarzo
Cuarzo óptico
Vidrio óptico
Vidrio óptico especial
Trayectoria óptica:
1 mm
5 mm
10 mm
Cantidad:
2/paq, 8 paq/caja
2/paquetes, 4 paquetes/caja
2/paquetes, 8 paquetes/caja
4/paq., 4 paq./caja
4/paq., 8 paq./caja
4/paquetes, 8 paquetes/caja
Ud., 2 ud/caja
Ud., 8 ud/caja
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
paquete de 4
Código de producto. 15265953
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
PTFE lid
Se ajustan a los soportes de células del espectrofotómetro estándar
Se ajustan a los soportes de células del espectrofotómetro estándar
  • Todas las celdas tienen 12,5 mm de anchura
  • Celdas rectangulares de 1, 5 o 10 mm de longitud de camino
  • Disponible en una variedad de materiales de ventana para una amplia gama de ensayos
  • Disponible en cuatro materiales, como cuarzo, cuarzo óptico, cristal óptico especial y cristal óptico
  • Ventanas de cuarzo para la transmisión desde ultravioleta lejano hasta infrarrojo
  • Ventanas de vidrio para trabajar en la región ultravioleta y región visible
Especificaciones
Tipo Macroceldas de absorción
Capacidad (métrico) 1750 μl
Material Cuarzo
Material del cierre PTFE
Anchura (métrico) interior 10mm
Cantidad Ud., 2 ud/caja
Trayectoria óptica 5 mm
Wavelength Range 200 to 2500 nm
Altura (métrico) 45 mm
Para utilizar con (equipo) Portaceldas para espectrofotómetro estándar
Anchura (métrico) 12.5 mm
Para utilizar con (aplicación) Transmission from far ultraviolet through the infrared
Forma Rectangle