Learn More
Fisherbrand™ Macroceldas rectangulares de absorción con tapa de PTFE
Código de producto. 15226023 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3,5 ml
350 μl
< 0,35/ml
1,5 ml
1750 μl
3000 μl
Material:
Cuarzo
Cuarzo óptico
Vidrio óptico
Vidrio óptico especial
Trayectoria óptica:
1 mm
5 mm
10 mm
Cantidad:
2/paq, 8 paq/caja
2/paquetes, 4 paquetes/caja
2/paquetes, 8 paquetes/caja
4/paq., 4 paq./caja
4/paq., 8 paq./caja
4/paquetes, 8 paquetes/caja
Ud., 2 ud/caja
Ud., 8 ud/caja
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
paquete de 4
Código de producto. Capacidad (métrico) Material Trayectoria óptica Cantidad unitSize
15226023 < 0,35/ml Cuarzo 1 mm 2/paquetes, 4 paquetes/caja paquete de 2
15265953 1750 μl Cuarzo 5 mm Ud., 2 ud/caja cada uno
15255953 350 μl Cuarzo 1 mm Ud., 8 ud/caja cada uno
15266013 3,5 ml Cuarzo 1 mm 2/paquetes, 8 paquetes/caja paquete de 2
15276013 1,5 ml Cuarzo 5 mm 2/paquetes, 8 paquetes/caja paquete de 2
15296013 3,5 ml Cuarzo 10 mm 4/paquetes, 8 paquetes/caja paquete de 4
15286013 3,5 ml Cuarzo 10 mm 2/paquetes, 8 paquetes/caja paquete de 2
15256023 3000 μl Cuarzo 10 mm 4/paq., 4 paq./caja paquete de 4
15246023 3,5 ml Cuarzo 10 mm 2/paquetes, 8 paquetes/caja paquete de 2
15266023 3000 μl Vidrio óptico especial 10 mm 2/paq, 8 paq/caja paquete de 2
15276023 3,5 ml Vidrio óptico 10 mm 2/paquetes, 8 paquetes/caja paquete de 2
15286023 3,5 ml Cuarzo óptico 10 mm 2/paquetes, 8 paquetes/caja paquete de 2
15206033 3,5 ml Vidrio óptico 10 mm 4/paquetes, 8 paquetes/caja paquete de 4
15216033 3000 μl Cuarzo óptico 10 mm 4/paq., 8 paq./caja paquete de 4
15296023 3000 μl Vidrio óptico especial 10 mm 4/paq., 8 paq./caja paquete de 4
15 options
Código de producto. 15226023
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
PTFE lid
Se ajustan a los soportes de células del espectrofotómetro estándar
Se ajustan a los soportes de células del espectrofotómetro estándar
  • Todas las celdas tienen 12,5 mm de anchura
  • Celdas rectangulares de 1, 5 o 10 mm de longitud de camino
  • Disponible en una variedad de materiales de ventana para una amplia gama de ensayos
  • Disponible en cuatro materiales, como cuarzo, cuarzo óptico, cristal óptico especial y cristal óptico
  • Ventanas de cuarzo para la transmisión desde ultravioleta lejano hasta infrarrojo
  • Ventanas de vidrio para trabajar en la región ultravioleta y región visible
Especificaciones
Tipo Macroceldas de absorción
Capacidad (métrico) < 0,35/ml
Material Cuarzo
Material del cierre Politetrafluoroetileno (PTFE)
Anchura (métrico) interior 10 mm
Cantidad 2/paquetes, 4 paquetes/caja
Trayectoria óptica 1 mm
Wavelength Range De 200 nm a 3500 nm
Altura (métrico) 52 mm
Para utilizar con (equipo) Portaceldas para espectrofotómetro estándar
Anchura (métrico) 12,5 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la transmisión desde ultravioleta lejano hasta infrarrojo
Forma Rectangulares