Descripción
Ideal para la detección de antibióticos, ensayos celulares y detección de compuestos
Diseñadas para ofrecer compatibilidad con equipos automatizados
- Poliestireno
- Las placas se apilan fácilmente sin tapas
- Disponibles en formas planas o redondas de pocillo
- No estériles
- Sin tratamiento, proporcionan propiedades de superficie uniformes
- Utilizan la tapa 12-565-511 (se vende por separado)
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Color | Transparente |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Esterilidad | No estéril |
| Tratamiento de superficie | Sin tratar |
| Forma del pocillo | Base redonda (pocillo U) |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para la detección de antibióticos, ensayos celulares y detección de compuestos |
| Cantidad | 180/caja |