Learn More
Fisherbrand™ Placas de poliestireno de 96 pocillos
Código de producto. 13525440 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Blanca
Negro
Transparente
Forma del pocillo:
Base plana (pocillo F)
Base redonda (pocillo U)
Plano
U
Tamaño de la unidad:
paquete de 180
paquete de 80
Código de producto. Color Forma del pocillo unitSize
13525440 Blanca Base plana (pocillo F) paquete de 180
11997944 Transparente Plano paquete de 80
11987944 Transparente U paquete de 80
13535440 Negro Base plana (pocillo F) paquete de 180
13575480 Transparente Base redonda (pocillo U) paquete de 180
5 options
Código de producto. 13525440
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ideal para la detección de antibióticos, ensayos celulares y detección de compuestos
Ideal para la detección de antibióticos, ensayos celulares y detección de compuestos
Diseñadas para ofrecer compatibilidad con equipos automatizados
  • Poliestireno
  • Las placas se apilan fácilmente sin tapas
  • Disponibles en formas planas o redondas de pocillo
  • No estériles
  • Sin tratamiento, proporcionan propiedades de superficie uniformes
  • Utilizan la tapa 12-565-511 (se vende por separado)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 8 x 12
Color Blanca
Material Poliestireno
Volumen del pocillo (métrico) 400 μl
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 50-250 μL/well
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Base plana (pocillo F)
Para utilizar con (aplicación) Ideal para la detección de antibióticos, ensayos celulares y detección de compuestos
Cantidad 180/caja