Learn More
Fisherbrand™ Microplacas de polipropileno de 96 pocillos
Ideales para el almacenamiento con volúmenes de pocillo grandes de 500 μl—
72.65€ - 117.96€
Especificaciones
Inferior | U |
---|---|
Formato | Standard |
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Material | Polipropileno |
N.° de pocillos | 96 |
Código de producto | Marca | Color | Esterilidad | Forma del pocillo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Esterilidad | Forma del pocillo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11907954
|
Fisherbrand™
|
Natural | No estéril | Redondo |
92.63€
paquete de 80 |
Inicie sesión para ver el stock |
11927954
|
Fisherbrand™
|
Amarillo | No estéril | Redondo |
74.50€
paquete de 80 |
Inicie sesión para ver el stock |
11937954
|
Fisherbrand™
|
Azul | No estéril | Redondo |
72.65€
paquete de 80 |
Inicie sesión para ver el stock |
11917954
|
Fisherbrand™
|
Rojo | Non-sterile | Round |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
Descripción
- Polipropileno
- Unión mínima
- Resistentes a numerosos reactivos
- Soportan temperaturas de – 80 ° a + 121 °C (de – 112 ° a + 250 °F)
- Diseño para automatización optimizado para HTS
Especificaciones
U | |
8 x 12 | |
96 | |
Round |
Standard | |
Polipropileno | |
Non-sterile | |
For storage feature generous 500μL well volumes |