Includes
Se suministran con tapones de polipropileno de color con membrana de PTFE (excepto 02-897-2, que tiene un tapón de HDPE).
Fáciles de llenar y listos para su uso
- Boca ancha
- Translúcidos y sin pulverización catódica
- Con etiquetas serigrafiadas y codificadas por colores fáciles de leer
- Las puntas pueden recortarse para aumentar el flujo
- Cuando no se utilizan, las botellas liberan la presión interna sin gotear
La información de la etiqueta incluye:
- Nombre químico
- Códigos y símbolos de la Asociación Nacional de Protección contra incendios (NFPA)
- Número del servicio de abstractos químicos (Chemical Abstract Service, CAS).
- Códigos de peligro
- Información sobre equipos de protección de laboratorio
- Información de los órganos afectados
- Nivel de llenado recomendado
- Código de reciclaje de LDPE
- Declaración de uso “Solo para dispensación y no recomendado para almacenamiento” sobre la capacidad de volumen del frasco
No se recomienda su uso con temperaturas superiores a 60 °C (140 °F).
Order Info
Disponibles en cajas de seis unidades, todos con la misma etiqueta; en un pack de disolventes de seis frascos (cada uno etiquetado como acetona, agua desionizada, etanol, isopropanol, metanol y universal); o paquete de limpieza de seis frascos (cada uno etiquetado como acetona, lejía, agua desionizada, solución salina, jabón y universal).
Specifications
Specifications
| Capacidad | 17 oz, 500 ml |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Capacidad (imperial) | 17 oz |
| Color | Amarillo |
| Diámetro (imperial) | 2,99 in |
| Incluye | Etiquetas serigrafiadas codificadas con color, membrana de PTFE |
| Material | LDPE |
| Color del tapón | Amarillo |
| Certificaciones/conformidad | ISO 13485:2003. |
| Closure Included | Sí |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.