Learn More
Fisherbrand™ Frascos lavadores de fácil apriete de 500 ml
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11755233 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Natural
Rojo
Varios
Verde
Chemical Label:
Acetona
Agua
Agua desionizada
Agua destilada
Disolventes variados
Etanol
Hipoclorito de sodio (lejía)
Isopropanol
Jabón
Limpieza variada
Metanol
Solución salina
Universal
Packungsgröße:
paquete de 6
Artikelnummer. Color Chemical Label unitSize
11755233 Natural Hipoclorito de sodio (lejía) paquete de 6
11755243 Varios Disolventes variados paquete de 6
11765243 Varios Limpieza variada paquete de 6
11765233 Azul Agua desionizada paquete de 6
11725243 Azul Jabón paquete de 6
11745243 Azul Agua paquete de 6
11775233 Azul Agua destilada paquete de 6
11705243 Verde Metanol paquete de 6
11715243 Natural Solución salina paquete de 6
11735243 Natural Universal paquete de 6
11785233 Natural Etanol paquete de 6
11745233 Rojo Acetona paquete de 6
11795233 Amarillo Isopropanol paquete de 6
13 options
Artikelnummer. 11755233
Nur noch null auf Lager
Add to basket
Add to basket
Includes
Se suministran con tapones de polipropileno de color con membrana de PTFE (excepto 02-897-2, que tiene un tapón de HDPE).
Fáciles de llenar y listos para su uso
  • Boca ancha
  • Translúcidos y sin pulverización catódica
  • Con etiquetas serigrafiadas y codificadas por colores fáciles de leer
  • Las puntas pueden recortarse para aumentar el flujo
  • Cuando no se utilizan, las botellas liberan la presión interna sin gotear
La información de la etiqueta incluye:
  • Nombre químico
  • Códigos y símbolos de la Asociación Nacional de Protección contra incendios (NFPA)
  • Número del servicio de abstractos químicos (Chemical Abstract Service, CAS).
  • Códigos de peligro
  • Información sobre equipos de protección de laboratorio
  • Información de los órganos afectados
  • Nivel de llenado recomendado
  • Código de reciclaje de LDPE
  • Declaración de uso “Solo para dispensación y no recomendado para almacenamiento” sobre la capacidad de volumen del frasco
No se recomienda su uso por encima de 60 °C (140 °F).
Order Info
Disponibles en cajas de seis unidades, todos con la misma etiqueta; en un pack de disolventes de seis frascos (cada uno etiquetado como acetona, agua desionizada, etanol, isopropanol, metanol y universal); o paquete de limpieza de seis frascos (cada uno etiquetado como acetona, lejía, agua desionizada, solución salina, jabón y universal).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad 500 ml (17 oz)
Capacidad (métrico) 500 ml
Capacidad (imperial) 17 oz
Color Natural
Diámetro (imperial) 2,99 in
Incluye Etiquetas serigrafiadas codificadas con color, membrana de PTFE
Material LDPE
Color del tapón Natural
Certificaciones/conformidad ISO 13485:2003.
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Ancha
Forma Cilíndrico
Altura (métrico) 173 mm
Tipo de producto Frasco lavador
Altura (imperial) 6,81 in
Chemical Label Hipoclorito de sodio (lejía)
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tamaño del tapón 38-415 mm
Diámetro (métrico) 76 mm
Tipo de tapón Tapón de HDPE
Dispensación a través del tapón No
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave