Descripción
- Disco de mezclador giratorio completo con 12 pinzas para tubos, suministrado sin montar.
- Adecuado para tubos de mezcla de extremo a extremo.
- Pinzas para diámetros de tubo de entre 15 y 17 mm adecuadas para tubos para centrífuga de 15 ml
- Los accesorios también se pueden esterilizar en autoclave y permiten una fácil carga y extracción de tubos.
- El accesorio es fácil de instalar en el RM-1 o RM-2. Se coloca sobre tres pines y, a continuación, se fija con la ruedecilla regulable.
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | 12 pinzas |