Learn More
Fisherbrand™ 3 Tier Disc Assembly Complete
Código de producto. 12388448 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
12 pinzas
24 pinzas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye unitSize
12388448 12 pinzas cada uno
12378448 24 pinzas cada uno
2 options
Código de producto. 12388448
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Adecuado para tubos de mezcla de extremo a extremo. Pinzas para tubos de diámetros de 15 a 17 mm son ideales para tubos de centrífugas de 15 ml.
  • Disco de mezclador giratorio completo con 12 pinzas para tubos, suministrado sin montar.
  • Adecuado para tubos de mezcla de extremo a extremo.
  • Pinzas para diámetros de tubo de entre 15 y 17 mm adecuadas para tubos para centrífuga de 15 ml
  • Los accesorios también se pueden esterilizar en autoclave y permiten una fácil carga y extracción de tubos.
  • El accesorio es fácil de instalar en el RM-1 o RM-2. Se coloca sobre tres pines y, a continuación, se fija con la ruedecilla regulable.
Especificaciones
Incluye 12 pinzas