Descripción
- Labels can be printed/written on and will not bleed, smudge or smear - perfect for identifying specimens after long periods of cryogenic storage
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo |
| Formato | Roll |
| Tipo de producto | Rollo de etiquetas de puntos |
| Esterilidad | No estéril |
| Cantidad | 1000/rollo |
| Diámetro (imperial) | 0,37 in |
| Diámetro (métrico) | 9,55 mm |