Learn More
Fisherbrand™ Viales de centelleo de vidrio borosilicatado de 20 ml: Tapones de polietileno blancos
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
Se adaptan a todos los contadores comunes
- El vidrio sin potasio proporciona de forma uniforme recuentos de actividad baja y una excelente transmisión de la luz
- Los tapones encajan en el acabado de rosca GPI 22-400 y son adecuados para la rotulación
Información de órdenes
O.D. x H (with cap): 1.125 x 2.375 in. (28 x 61mm). Caps are separate; vials are shrink-wrapped in five trays of 100 per case, and caps are packed in five polybags of 100 caps each.
Especificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | Linerless |
| Diámetro exterior (imperial) | 1,12 in, 28 mm |
| Color | Blanco |
| Material | Vidrio borosilicatado |
| Volumen (métrico) | 20 ml |
| Altura (imperial) | 2,37 in |
| Tipo de empaquetado | Bandejas envueltas al vacío |
| Volumen (imperial) | 0.67 oz |
| Volumen total (métrico) | 20 mL |
| Material del cierre | Polietileno |
| Mostrar más |