Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene Freezer Storage Boxes
Código de producto. p-3880232 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Naranja
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. 11927121
Edge
100-place polypropylene storage boxes provide compact, safe storage for 0.5, 1.5 and 2.0 mL tubes and cryo vials. Unlike cardboard boxes they will not break down if exposed to moisture or heavy use.
Las cajas de almacenamiento de polipropileno de 100 posiciones ofrecen un almacenamiento compacto y seguro para tubos y viales criogénicos de 0,5, 1,5 y 2,0 ml.A diferencia de las cajas de cartón, no se descomponen si se exponen a la humedad o a un uso intensivo.
  • Ideal para la organización en la mesa de trabajo, en el congelador o durante el transporte
  • Se puede utilizar a temperaturas de -80 a +121 °C (112 a +249 °F)
  • Las cinco opciones de color permiten ordenar y organizar visualmente muestras de diferentes tipos
  • Las tapas con bisagras con lengüeta de resorte se abren fácilmente y se cierran de forma segura; el color transparente translúcido siempre permite ver el interior
  • Las cajas negras opacas son ideales para muestras fotosensibles
  • Cada posición de la caja está etiquetada con una rejilla alfanumérica
  • Componentes «antideslizantes» moldeados en la base y en la tapa para ofrecer un apilamiento seguro
Información de órdenes
Gradillas para congeladores disponibles por separado.
Especificaciones
Tipo de tapón Tapa abatible
Color Verde
Material Polipropileno
Forma Cuadrada
Para utilizar con (aplicación) Proporcione un almacenamiento compacto y seguro para tubos y viales criogénicos de 0,5, 1,5 y 2,0 ml
Para utilizar con (equipo) Tubos y viales criogénicos de 0,5, 1,5 y 2,0 ml
Admite 100 (tubos y viales criogénicos de 0,5, 1,5 y 2 ml)
Incluye Etiqueta de rejilla alfanumérica, tapas con bisagras translúcidas transparentes con lengüeta de ajuste
N.º de lugares 100
Tipo de producto Caja de almacenamiento criogénica
Cantidad 5/Paq.
Intervalo de temperatura (imperial) De -112° a 249,8 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -80° a 121 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 14,3 x 14,3 x 5,6 cm (5,7 x 5,7 x 2,2 in)
Longitud (métrico) 14.3 cm
Anchura (métrico) 14.3 cm
Altura (métrico) 5.6 cm