Learn More
Fisherbrand™ Cryogenic Dots, 0.5 in. Diameter
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17867211 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Beige
Blanco
Dorado
Gris
Lavanda
Naranja
Plata
Rojo
Rosa
Surtido
Verde
Violeta
Formato:
Roll
Sheet
Tamaño de la unidad:
20 hojas
25 hojas
cada uno
Código de producto. Color Formato unitSize
17867211 Surtido Sheet 25 hojas
17877201 Verde Sheet 20 hojas
17887201 Naranja Sheet 20 hojas
17897201 Rojo Sheet 20 hojas
17807211 Amarillo Sheet 20 hojas
17877211 Beige Roll cada uno
17807231 Dorado Roll cada uno
17897221 Azul Roll cada uno
17817231 Gris Roll cada uno
17827231 Verde Roll cada uno
17837231 Lavanda Roll cada uno
17847231 Naranja Roll cada uno
17857231 Rosa Roll cada uno
17867231 Rojo Roll cada uno
17897231 Amarillo Roll cada uno
17887231 Violeta Roll cada uno
17877231 Plata Roll cada uno
17817241 Blanco Roll cada uno
17807241 Surtido Roll cada uno
19 options
Código de producto. 17867211
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Usos previstos de crioalmacenamiento con nitrógeno líquido, refrigeración y aplicaciones de ultracongeladores.
Las etiquetas se pueden imprimir y no traspasan. Perfecto para distinguir entre varias muestras.
Especificaciones
Color Surtido
Formato Sheet
Tipo de producto Hoja de etiquetas de puntos
Esterilidad No estéril
Etiquetas por hoja 192
Diámetro (imperial) 0,5 in
Diámetro (métrico) 12,7 mm