Learn More
Fisherbrand™ Tubos de PCR de tapa plana y de cúpula de 0.2 ml
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Natural
Rojo
Verde
Tipo de tapón:
Abovedado
Plano
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa, ADNasa ni ADN humano |
| Color | Amarillo |
| Volumen (métrico) | 0,2 ml |
| Cantidad | 1000/caja |
| Para utilizar con (equipo) | Bloques de termociclador de 0,2 ml para aplicaciones de PCR y almacenamiento de muestras |
| Material | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Abovedado |
| Formato | Tubo |
| Tipo de producto | Tubos para PCR de pared fina |