Learn More
Fisherbrand™ Espaciadores para el sistema de gel doble Owl™ P10DS
Código de producto. 11943065 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Grosor (métrico):
0,08 cm
0,15 cm
Altura (métrico):
0,08 cm
0,15 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Grosor (métrico) Altura (métrico) unitSize
11943065 0,08 cm 0,08 cm paquete de 2
11953065 0,15 cm 0,15 cm paquete de 2
2 options
Código de producto. 11943065
Marca: Fisherbrand™ P2SC
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Espaciadores para el sistema de gel doble Owl™ P10DS
  • Para su uso con el sistema de gel doble Owl P10DS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistema en gel doble Owl™ P10DS
Tipo Juego de espaciadores
Dimensiones del gel 20 x 20 cm
Grosor (imperial) 0,03 in
Grosor (métrico) 0,08 cm
Longitud de la superficie (imperial) 9,84 in
Longitud del gel (imperial) 7,8 in
Longitud de la superficie (métrico) 25 cm
Longitud del gel (métrico) 20 cm
Anchura de la superficie (imperial) 5,11 in
Anchura del gel (imperial) 7,8 in
Anchura (métrico) 0,1 cm
Anchura de la superficie (métrico) 13 cm
Anchura del gel (métrico) 20 cm
Altura (imperial) 0,03 in
Altura de la superficie (imperial) 9,05 in
Altura (métrico) 0,08 cm
Altura de la superficie (métrico) 23 cm