Learn More
Fisherbrand™ Espaciadores para molde de gel vertical FB-GC10-1
Código de producto. p-4882159
Change view
Click to view available options
Grosor (métrico):
0,8 cm
1,5 cm
Altura (métrico):
0,008 cm
0,15 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Grosor (métrico) Altura (métrico) unitSize
11993065 0,8 cm 0,008 cm paquete de 2
11903075 1,5 cm 0,15 cm paquete de 2
2 options
Código de producto. 11993065
Marca: Fisherbrand™ P7SC
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Espaciadores para usar con molde de gel vertical FB-GC10-1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Colador de gel en gradiente múltiple P7-CST Owl™
Tipo Juego de espaciadores
Dimensiones del gel 10 x 10 cm
Incluye Dos separadores laterales y un separador inferior
Grosor (imperial) 0,03 in
Grosor (métrico) 0,8 cm
Longitud del gel (imperial) 3,9 in
Longitud del gel (métrico) 10 cm
Anchura de la superficie (imperial) 5,9 in
Anchura del gel (imperial) 3,9 in
Anchura (métrico) 0,05 cm
Anchura de la superficie (métrico) 15 cm
Anchura del gel (métrico) 10 cm
Altura (imperial) 0,003 in
Altura (métrico) 0,008 cm