Learn More
Fisherbrand™ Bolsas de repuesto para molde de gel vertical FB-GC20-1
Código de producto. 12424647 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100/paquete
25/paquete
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12424647 25/paquete paquete de 25
11972975 100/paquete paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12424647 Proveedor Fisherbrand™ N.º de proveedor GP325
Bolsas de repuesto para molde de gel vertical FB-GC20-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistema de preparación de gel Owl™ JGC-3
Tipo Bolsa de gel
Dimensiones del gel 20 x 20 cm
Cantidad 25/paquete
Longitud (métrico) 20 cm
Anchura (métrico) 20 cm