Learn More
Fisherbrand™ Placa de vidrio con muescas para sistema de gel doble Owl™ P10DS
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
- Para su uso con el sistema de gel doble Owl P10DS
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Sistema en gel doble Owl™ P10DS |
| Tipo | Placa de vidrio con ranuras |
| Material | Vidrio |
| Longitud del gel (imperial) | 7,6 in |
| Longitud (métrico) | 20 cm |
| Anchura del gel (imperial) | 7,8 in |
| Anchura (métrico) | 20 cm |
| Anchura del gel (métrico) | 20 cm |
| Altura (imperial) | 0,12 in |
| Altura (métrico) | 0,32 cm |