Learn More
Fisherbrand™ Tubos de hibridación
Código de producto. p-195223 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (imperial):
3,93 pulg
5,90 in
11,81 in
Diámetro interior (imperial):
1,37 in
2,75 in
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
Código de producto. Longitud (imperial) Diámetro interior (imperial) unitSize
16357281 3,93 pulg 1,37 in paquete de 2
11704919 5,90 in 1,37 in 2 PCS
11714919 11,81 in 1,37 in 2 PCS
11791436 11,81 in 2,75 in cada uno
4 options
Código de producto. 16357281
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se adapta a los brazos giratorios de la estufa microbiológica de hibridación de FisherBiotech™ y a la mayoría de los brazos giratorios compatibles con tubos estándar de 35 a 70 mm de diámetro.
Se adapta a los brazos giratorios de la estufa microbiológica de hibridación de FisherBiotech™ y a la mayoría de los brazos giratorios compatibles con tubos estándar de 35 a 70 mm de diámetro.
  • Vidrio de borosilicato de pared gruesa
  • Incluyen un tapón de polipropileno
Especificaciones
Material del cierre Polipropileno
Diámetro interior (imperial) 1,37 in
Diámetro interior (métrico) 35 mm
Diámetro exterior (métrico) 35 mm
Para utilizar con (equipo) Brazos giratorios de estufa microbiológica de hibridación FisherBiotech
Longitud (imperial) 3,93 pulg
Tipo de tapón Sin tapón
Longitud (métrico) 100 mm
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Tubo de hibridación
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.