Learn More
Fisherbrand™ Sistemas de minigeles horizontales Peines
Código de producto. 12434567
Click to view available options
Grosor de los dientes (métrico):
1 mm
1,5 mm
Volumen (llenado) métrico:
55 μl
80 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12434567
Marca: Fisherbrand™ B1A5C
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con sistemas Minigel horizontales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistema de electroforesis de minigel B1A y multigel A2-OK Owl™ EasyCast™
Tipo Peine estándar
N.° de dientes 5
Grosor de los dientes (métrico) 1 mm
Volumen (llenado) métrico 55 μl
Anchura de los dientes (métrico) 11,3 mm