Learn More
Fisherbrand™ Sistemas de minigeles horizontales Peines
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de electroforesis de minigel B1A y multigel A2-OK Owl™ EasyCast™ |
| Tipo | Peine estándar |
| N.° de dientes | 5 |
| Grosor de los dientes (métrico) | 1,5 mm |
| Volumen (llenado) métrico | 80 μl |
| Anchura de los dientes (métrico) | 11,3 mm |