Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de geles horizontales Gels
Descripción
UV-transparente; permite que se verter varios geles.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente a rayos UV |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de electroforesis en gel grande Owl™ A2 y A5 |
| Tipo | Bandeja de gel |
| Incluye | Puerta de cierre con juntas |
| Dimensiones (L x An) | 9,8 x 7,8 in. (25 x 20 cm) |
| Longitud (imperial) | 9,8 in |
| Longitud de la superficie (imperial) | 14,75 in |
| Longitud (métrico) | 25 cm |
| Longitud de la superficie (métrico) | 37,5 cm |
| Anchura (imperial) | 7,8 in |
| Mostrar más |