Learn More
Fisherbrand™ Placas de vidrio para sistema de electroforesis vertical FB-VE16-1
Tienda Thermo Scientific ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Owl P1-CST Multiple Gradient Gel Caster |
| Tipo | Placa de vidrio de desplazamiento |
| Material | Vidrio |
| Grosor (imperial) | 0,12 in |
| Grosor (métrico) | 0.3 cm |
| Longitud (métrico) | 16 cm |
| Anchura (métrico) | 14 cm |
| Altura (imperial) | 0,12 in |
| Altura (métrico) | 0.32 cm |