Learn More
Fisherbrand™ Juntas para el sistema de gel doble Owl™ P10DS
Descripción
- Para su uso con el sistema de gel doble Owl P10DS
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Naranja |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema en gel doble Owl™ P10DS |
| Tipo | Junta |
| Dimensiones del gel | 20 x 20 cm |
| Longitud del gel (imperial) | 7,87 in |
| Longitud (métrico) | 20 cm |
| Longitud del gel (métrico) | 20 cm |
| Anchura del gel (imperial) | 7,8 in |
| Anchura (métrico) | 20 cm |
| Anchura del gel (métrico) | 20 cm |