Learn More
Fisherbrand™ Sistema de electroforesis vertical FB-VE10-1: Placas de vidrio
Tienda Thermo Scientific ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de electroforesis vertical FisherBiotech FB-VE10-1; molde de gel en gradiente múltiple Owl™ P7-CST |
| Tipo | Placa de vidrio vacía |
| Material | Vidrio |
| Grosor (imperial) | 0,09 in |
| Grosor (métrico) | 0,24 cm |
| Longitud (métrico) | 10 cm |
| Anchura (métrico) | 10 cm |
| Altura (imperial) | 0,09 in |
| Altura (métrico) | 0,24 cm |