Learn More
Fisherbrand™ Comb for use with FB-VE10-1 Vertical Electrophoresis System
Código de producto. 11983025 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Grosor de los dientes (métrico):
0,05 cm
0,08 cm
0,15 cm
0,77 cm
N.° de dientes:
6
8
10
12
15
20
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Grosor de los dientes (métrico) N.° de dientes unitSize
11983025 0,15 cm 8 cada uno
12404667 0,77 cm 8 cada uno
11983015 0,15 cm 6 cada uno
11973015 0,08 cm 6 cada uno
11993015 0,08 cm 8 cada uno
11933015 0,08 cm 10 cada uno
12404657 0,05 cm 10 cada uno
12464657 0,05 cm 12 cada uno
11953015 0,08 cm 12 cada uno
12484657 0,05 cm 20 cada uno
12474657 0,05 cm 15 cada uno
11963015 0,15 cm 12 cada uno
12494657 0,05 cm 6 cada uno
11943015 0,15 cm 10 cada uno
14 options
Código de producto. 11983025
Marca: Fisherbrand™ MP8D
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
For use with Fisherbrand™ FB-VE10-1 Vertical Electrophoresis System.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistema de electroforesis serie Owl™ P8
Tipo Peine
Dimensiones del gel 10 x 10 cm
N.° de dientes 8
Grosor de los dientes (métrico) 0,15 cm
Volumen del pocillo (métrico) 185 μl
Longitud de la superficie (imperial) 5,9 in
Longitud del gel (imperial) 3,9 in
Longitud de la superficie (métrico) 15 cm
Longitud del gel (métrico) 10 cm
Anchura del gel (imperial) 3,9 in
Anchura de los dientes (imperial) 0,3 in
Anchura de la superficie (métrico) 13 cm
Anchura del gel (métrico) 10 cm
Anchura de los dientes (métrico) 0,77 cm
Altura de la superficie (imperial) 5,11 in
Altura de la superficie (métrico) 13 cm