Learn More
Fisherbrand™ Sistema de electroforesis vertical FB-VE10-1: Placa de alúmina
Descripción
Alúmina con muescas; 10 L x 10 An cm
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de electroforesis vertical FisherBiotech FB-VE10-1; molde de gel en gradiente múltiple Owl™ P7-CST |
| Tipo | Placa de aluminio con muescas |
| Material | Alúmina |
| Longitud (métrico) | 10 cm |
| Anchura (métrico) | 10 cm |
| Altura (imperial) | 0,39 in |
| Altura (métrico) | 1 cm |