Learn More
Fisherbrand™ Sistemas de secuenciación de ADN: Placas de vidrio para modelo descatalogado FB-SEQ-2045
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Para usar con el modelo descatalogado FB-SEQ-2045
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de fundición de gel de secuenciación |
| Altura (métrico) | 0,32 cm |
| Longitud (métrico) | 45 cm |
| Tipo de producto | Vidrio transparente |
| Grosor de los dientes (métrico) | 4,57 mm |
| Anchura (métrico) | 20 cm |