Learn More
Fisherbrand™ Peines para el sistema de electroforesis vertical FB-VE16-1
Código de producto. 11913035 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Volumen del pocillo (métrico):
51 μl
69 μl
96 μl
107 μl
129 μl
183 μl
201 μl
343 μl
Longitud de la superficie (métrico):
16 cm
20 cm
N.° de dientes:
10
15
20
24
Anchura de los dientes (métrico):
0,29 cm
0,39 cm
0,61 cm
1,04 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen del pocillo (métrico) Longitud de la superficie (métrico) N.° de dientes Anchura de los dientes (métrico) unitSize
11913035 183 μl 20 cm 10 1,04 cm cada uno
11973045 201 μl 20 cm 15 0,61 cm cada uno
11963045 107 μl 20 cm 15 0,61 cm cada uno
11923035 343 μl 20 cm 10 1,04 cm cada uno
11983045 69 μl 20 cm 20 0,39 cm cada uno
11993045 129 μl 20 cm 20 0,39 cm cada uno
11903055 51 μl 20 cm 24 0,29 cm cada uno
11913055 96 μl 16 cm 24 0,29 cm cada uno
8 options
Código de producto. 11913035
Marca: Fisherbrand™ P110C
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Crea los pocillos en geles para electroforesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Colador de gel en gradiente múltiple P1-CST Owl™
Tipo Peine
Dimensiones del gel 16 x 14 cm
N.° de dientes 10
Grosor de los dientes (métrico) 0,08 cm
Volumen del pocillo (métrico) 183 μl
Longitud de la superficie (imperial) 7,87 in
Longitud del gel (imperial) 6,3 in
Longitud de la superficie (métrico) 20 cm
Longitud del gel (métrico) 16 cm
Anchura del gel (imperial) 5,5 pulg
Anchura de los dientes (imperial) 0,4 in
Anchura de la superficie (métrico) 13 cm
Anchura del gel (métrico) 14 cm
Anchura de los dientes (métrico) 1,04 cm
Altura de la superficie (imperial) 7,08 in
Altura de la superficie (métrico) 18 cm