Learn More
Fisherbrand™ Peines para el sistema de electroforesis vertical FB-VE16-1
Tienda Thermo Scientific ProductosSpecifications
Specifications
| Para utilizar con (equipo) | Colador de gel en gradiente múltiple P1-CST Owl™ |
| Tipo | Peine |
| Dimensiones del gel | 16 x 14 cm |
| N.° de dientes | 24 |
| Grosor de los dientes (métrico) | 0,08 cm |
| Volumen del pocillo (métrico) | 51 μl |
| Longitud de la superficie (imperial) | 7,87 in |
| Longitud del gel (imperial) | 6,3 in |
| Longitud de la superficie (métrico) | 20 cm |
| Longitud del gel (métrico) | 16 cm |
| Show More |