Learn More
Fisherbrand™ Abrazaderas para el sistema de gel doble Owl P10DS
Código de producto. 12454677
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Sistema en gel doble Owl™ P10DS
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
12454677 Sistema en gel doble Owl™ P10DS paquete de 2
1 options
Código de producto. 12454677 Proveedor Fisherbrand™ N.º de proveedor P10CL
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Abrazaderas para OWL™: Sistema de gel doble P10DS
  • Para su uso con el sistema de gel doble Owl P10DS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistema en gel doble Owl™ P10DS
Tipo Abrazaderas laterales
Dimensiones del gel 20 x 20 cm
Longitud del gel (imperial) 7,8 in
Longitud del gel (métrico) 20 cm
Anchura del gel (imperial) 7,8 in
Anchura del gel (métrico) 20 cm