Learn More
Fisherbrand™ Peines de 15 dientes para el molde de gel de gradiente múltiple Owl™ P2-CST
Código de producto. 11953055 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Volumen del pocillo (métrico):
144 μl
271 μl
Grosor de los dientes (métrico):
0,08 cm
0,15 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen del pocillo (métrico) Grosor de los dientes (métrico) unitSize
11953055 271 μl 0,15 cm cada uno
11943055 144 μl 0,08 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11953055 Proveedor Fisherbrand™ N.º de proveedor P215D
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Peines de 15 dientes para el molde de gel de gradiente múltiple Owl™ P2-CST
  • Para usar con el molde de gel de gradiente múltiple Owl P2-CST
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Colador de gel en gradiente múltiple P2-CST Owl™
Tipo Peine
Dimensiones del gel 20 x 20 cm
N.° de dientes 15
Grosor de los dientes (métrico) 0,15 cm
Volumen del pocillo (métrico) 271 μl
Longitud de la superficie (imperial) 9,84 in
Longitud del gel (imperial) 7,8 in
Longitud de la superficie (métrico) 25 cm
Longitud del gel (métrico) 20 cm
Anchura del gel (imperial) 7,8 in
Anchura de los dientes (imperial) 0,32 in
Anchura de la superficie (métrico) 13 cm
Anchura del gel (métrico) 20 cm
Anchura de los dientes (métrico) 0,82 cm
Altura de la superficie (imperial) 9,05 in
Altura de la superficie (métrico) 23 cm