Learn More
Fisherbrand™ Peines de 10 dientes para el molde de gel de gradiente múltiple Owl™ P2-CST
Código de producto. 11933055
Change view
Click to view available options
Grosor (imperial):
0,8mm
1,5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Grosor (imperial) unitSize
11933055 1,5 mm cada uno
11923055 0,8mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11933055 Proveedor Fisherbrand™ N.º de proveedor P210D
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Peines de 10 dientes para el molde de gel de gradiente múltiple Owl™ P2-CST
  • Para usar con el molde de gel de gradiente múltiple Owl P2-CST
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Colador de gel en gradiente múltiple P2-CST Owl™
Tipo Peine
Dimensiones del gel 20 x 13 cm
N.° de dientes 10
Grosor (imperial) 1,5 mm
Grosor de los dientes (métrico) 0,15 cm
Volumen del pocillo (métrico) 449 μl
Longitud de la superficie (imperial) 5,11 in
Longitud del gel (imperial) 7,8 in
Longitud de la superficie (métrico) 13 cm
Longitud del gel (métrico) 20 cm
Anchura del gel (imperial) 7,8 in
Anchura de los dientes (imperial) 0,53 in
Anchura de la superficie (métrico) 25 cm
Anchura del gel (métrico) 20 cm
Anchura de los dientes (métrico) 1,36 cm
Altura de la superficie (imperial) 9,05 in
Altura de la superficie (métrico) 23 cm