Learn More
Thermo Scientific™ Lavador de tiras de microplacas Wellwash™ y Wellwash™ Versa™: Frascos de repuesto
Código de producto. p-4882337 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 L
4 L
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11717996 4 L cada uno
11707996 2 L 1 PCS
2 options
Código de producto. 11717996
Marca: Thermo Scientific™ N10822
Accesorios para el lavador de tiras de microplacas Fisher Scientific Wellwash y Wellwash Versa
Para su uso con el lavador de tiras de microplacas Fisher Scientific Wellwash y Wellwash Versa
Frascos de repuesto de diferentes tamaños para mayor comodidad
Ensayos basados en ELISA, lavado de celdas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye Tapa sólida
Capacidad (imperial) 135,25 oz
Capacidad (métrico) 4 L
Forma Redondo
Tipo Frasco de almacenamiento
Para utilizar con (equipo) Lavador de tiras de microplacas Wellwash, Lavador de tiras de microplacas Wellwash Versa