Learn More
Fisherbrand™ Accesorios para mezcladores Vortex Cabezal y cubierta de cabezal
Código de producto. 15736959 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Mezclador vórtex Fisherbrand
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
15736959 Mezclador vórtex Fisherbrand cada uno
1 options
Código de producto. 15736959
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con mezclador Fisherbrand Vortex
También es compatible con modelos de otros fabricantes; póngase en contacto con el representante del servicio de atención al cliente de Fisher Scientific para obtener más información.
  • 3 in El cabezal permite mezclar fácilmente vasos de precipitados y matraces
  • La tapa del cabezal se desliza sobre la parte superior del cabezal: ideal para recipientes con formas extrañas
  • El cabezal con cubierta de caucho está diseñado para realizar mezclas en objetos con formas irregulares
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cabezal con cubierta
Diámetro (métrico) 76 mm
Para utilizar con (equipo) Mezclador vórtex Fisherbrand
Incluye Cabezal, cubierta de caucho