Learn More
Fisherbrand™ Vortex Mixer Accessories: Foam Insert Set
Código de producto. p-4888271 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño del tubo:
De 9 a 13 mm, de 14 a 19 mm, de 20 a 29 mm
Entre 20 y 25 mm
Entre 9 y 13 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño del tubo unitSize
15796939 Entre 9 y 13 mm cada uno
15706949 De 9 a 13 mm, de 14 a 19 mm, de 20 a 29 mm cada uno
15716949 Entre 20 y 25 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15796939
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
For use with Fisherbrand vortex mixers.
Para su uso con mezclador Fisherbrand Vortex
También es compatible con otros modelos de fabricantes'; póngase en contacto con el representante del servicio de atención al cliente de Fisher Scientific para obtener más información.
Pack de variedad de inserción de espuma
  • Incluye insertos de espuma para lo siguiente: soporte de tubo de 9 a 13 mm, soporte de tubo de 14 a 19 mm, soporte de tubo de 20 a 29 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño del tubo Entre 9 y 13 mm
Tipo de producto Juego de insertos de espuma
Material Espuma
Para utilizar con (equipo) Minimezclador Vortex digital y analógico