Learn More
Fisherbrand™ Agitador magnético ultrafino
Código de producto. 15361901 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad:
800 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 15361901
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Agitador magnético de perfil delgado, que no necesita mantenimiento, antiderrames y con modo de funcionamiento por pulsación.
Agitador magnético de perfil delgado sin mantenimiento y antiderrames con modo de impulsos.
  • Moderna tecnología de bobina magnética
  • Superficie plana
  • Diseño compacto y fino
  • La función de impulsos proporciona una mejor mezcla (la barra de agitación alterna una rotación hacia la izquierda y otra hacia la derecha cada 30 segundos)
  • Panel de control sencillo con interfaz fácil de usar
  • Ajuste de velocidad variable de 15 a 1500 rpm
  • Indicador de velocidad durante el funcionamiento
  • Almohadillas antideslizantes
  • Accionamiento sin desgaste (sin piezas móviles)
  • Carcasa y placa de configuración fabricadas con materiales resistentes a productos químicos
  • Ubicación del soporte para barra de agitación para colocar o fijar la barra de agitación magnética
Especificaciones técnicas
  • Volumen de agitación máximo (H2O): 800 ml
  • Capacidad máxima de agitación (probada en H2O): de 500 ml a 1500 rpm con barra de agitación de 2,5 cm
  • Intervalo de velocidad: de 15 a 1500 rpm
  • Longitud máx. de la barra de agitación: 2,5 cm (0,98 pulg.)
  • Material de la placa de configuración: poliéster
  • Dimensiones de la placa de configuración: 9,4 cm (3,7 pulg.)
  • Dimensiones (L × An × Al): 18,5 × 11,5 × 1,3 cm (7,2 × 4,5 × 0,5 pulg.)
  • Peso: de 0,4 a 0,5 kg (de 0,8 a 1,2 lb)
  • Temperatura ambiente permisible: de 5 a 40 °C
  • Clase de protección conforme a DIN EN 60529: IP 65
  • Tensión de entrada: de 100 a 230 V
  • Frecuencia: 50/60 Hz
  • Potencia: 5 W
  • Cambio de dirección automático/modo de impulsos: sí
  • Intervalo de tiempo del cambio de dirección automático: 30 segundos
  • Indicador de velocidad actual: sí
Compliance
IP 65
Especificaciones
Velocidad De 15 a 1500 rpm
Capacidad 800 mL
Tensión 100/230 V
Vataje 5 W
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 7,28 x 4,52 x 0,5 in (18,5 x 11,5 x 1,3 cm)
Altura (imperial) 0,5 in
Altura (métrico) 1,3 cm
Longitud (imperial) 7,28 in
Longitud (métrico) 18,5 cm
Longitud de la placa superior (imperial) 3,7 in
Longitud de la placa superior (métrico) 9,4 cm
Anchura (imperial) 4,52 in
Anchura (métrico) 11,5 cm
Requisitos eléctricos De 100 a 230 V, 50/60 Hz
Frecuencia 50/60 Hz
Modelo Ultrafino
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 40 °C
Peso (imperial) De 0,8 a 1,2 lb
Peso (métrico) De 0,4 a 0,5 kg