Learn More
Fisherbrand™ Miniagitadores
Código de producto. 12110970 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
ADN
Alchemist
Bacteria
Cafeína
Crystals
El azul es bueno
Tabla periódica
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo unitSize
12110970 El azul es bueno cada uno
11537503 Crystals cada uno
11517503 ADN cada uno
11527503 Tabla periódica cada uno
12353067 Bacteria cada uno
11507503 Alchemist cada uno
11597493 Cafeína cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 12110970
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Adaptador de línea, barra agitadora e instrucciones
Capacidad de 1 l. Los miniagitadores Fisherbrand™ tienen un intervalo de agitación de 350 a 2000 rpm.
Selección de siete diseños fantásticos de placa superior.
  • Intervalo de agitación: De 350 a 2000 r. p. m.
  • Capacidad de mezcla: 1 l
  • Diámetro máximo de recipiente: 8,5cm
  • LED de encendido
  • Superficie superior de nailon transparente y resistente a productos químicos
  • Base de plástico resistente y estable
Información de órdenes
Dimensiones externas: 14.3 de L x 14.3 de An x 6.6 de Al cm (5.625 x 5.625 x 2.375 pulg); para 220-240 V
Garantía
Tres años
Especificaciones
Velocidad De 350 a 2000 rpm
Posiciones de agitación. 1
Material de la placa superior Nailon
Capacidad 1 L
Pantalla LED
Forma Triangular
Tensión 120-230V
Diámetro exterior (métrico) 8,5 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 5,625 × 5,625 × 2,375 in (14,3 × 14,3 × 6,6 cm)
Altura (imperial) 2,375 in
Altura (métrico) 6,6 cm
Longitud (imperial) 5,625 in
Longitud (métrico) 14,3 cm
Anchura (imperial) 5,625 in
Anchura (métrico) 14,3 cm
Requisitos eléctricos 120-230 V, 50/60 Hz
Material Plástico
Modelo El azul es bueno
Tipo Agitador