Learn More
Fisherbrand™ Cronómetros resistentes al agua/a prueba de golpes Traceable™
Código de producto. p-204119 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
Batería de óxido de plata con duración de 2 años, funda de plástico de ABS duradera, cordón, instrucciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye unitSize
11755833 Batería de óxido de plata con duración de 2 años, funda de plástico de ABS duradera, cordón, instrucciones cada uno
1 options
Código de producto. 11755833
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Pila de óxido de plata con duración de dos años, carcasa de plástico ABS duradera, cordón, instrucciones
Elija entre un modelo a prueba de agua/impactos o un modelo resistente al agua/impactos
Elija entre un modelo a prueba de agua/impactos o un modelo resistente al agua/impactos. Los cronómetros a prueba de agua/impactos Fisher Scientific™ Traceable™ muestran la hora del día al segundo, AM/PM, fecha y día de la semana y son ideales para uso de laboratorio o en la planta.
Ambas unidades temporizan hasta 24 horas. Con acción simple, tiempo de entrada/tiempo límite, parcial acumulativo y temporización continua La resolución es de 0,01 segundos durante los 30 primeros minutos; a continuación, sigue temporizando hasta 23 horas, 59 minutos, 59 segundos en incrementos de 1 segundo.
  • Alarma de hora del día
  • Los dígitos tienen una altura de 0,375 pulgadas
  • Junta tórica sellada con caja de plástico ABS duradera
  • La unidad 06-662-56 es impermeable a tres atmósferas
  • La exactitud es del 0,01%
  • Dimensiones: 2,12 × 2,75 × 0,5 pulg. (5,4 × 6 × 1,3 cm)
  • Peso neto: 28 g (1 oz)
Certifications
Se suministra un certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por el NIST™.
Especificaciones
Tipo de producto Resistente al agua y a los golpes
Intervalo de tiempo 24 h
Alarms Hora del día
Exactitud 0,01%
Resolución 0,01 s
Pantalla LCD
Descripción Resistente al agua a tres atmósferas
Material ABS Plastic Case
Batería, tipo 2 Year Silver Oxide
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 2,12 x 2,37 x 0,5 pulg (5,4 x 6 x 1,3 cm)
Longitud (imperial) 2,12 in
Longitud (métrico) 5,4 cm
Anchura (imperial) 2,37 in
Anchura (métrico) 6 cm
Altura (imperial) 0,5 in
Altura del visor (imperial) 0,375 in
Altura (métrico) 1,3 cm
Altura del visor (métrico) 0,95 cm
Peso (imperial) 1 oz
Peso (métrico) 0,028 kg
Incluye Batería de óxido de plata con duración de 2 años, funda de plástico de ABS duradera, cordón, instrucciones
Para utilizar con (aplicación) Ideal para el uso de laboratorio o de planta
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST