Includes
Cordón, imán, Velcro™ (para fijar a las superficies) y pila de óxido de plata de dos años
El temporizador resistente al agua Fisher Scientific™ Traceable™ es ideal para laboratorios húmedos, áreas de lavado, plantas y uso sobre el terreno.
- Temporiza de 99 minutos, 59 segundos hasta cero con una resolución de un segundo
- Exactitud: 0,01%
- protegido contra el agua
- Un LED rojo brillante parpadea como indicación visual
- La alarma sonora suena durante un minuto o hasta que se apaga manualmente
- La unidad también ofrece tiempos límite infinitos
Información de órdenes
Dimensiones: 0,5 D x 3 pulgadas de D.E. (1,3 x 7,6 cm); Peso: 42,5g (1,50 oz)
Certifications
Se suministra un certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por el NIST™.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Temporizador resistente al agua |
| Exactitud | 0,0001 |
| Resolución | De 1 s |
| Pantalla | LED |
| Batería, tipo | Óxido de plata |
| Diámetro interior (imperial) | 3 pulg |
| Diámetro interior (métrico) | 7,62 cm |
| Peso (imperial) | 1,5 oz |
| Peso (métrico) | 42,52 g |
| Incluye | Cordón, imán, Velcro™ (para fijar a superficies), batería |
| Mostrar más |