Learn More
Fisherbrand™ Cronómetros/temporizador Traceable™
Temporizadores excelentes con pantalla grande.
30.74€
Especificaciones
Tipo de producto Temporizador de cuenta atrás
Intervalo de tiempo 99 h 59 min 59 s
Alarms Sonoro/visible
Pantalla LCD
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 2,25 x 2,5 x 0,5 pulg (5,71 x 6,35 x 1,27 cm)
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Incluye Intervalo de tiempo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Incluye Intervalo de tiempo Precio Cantidad y disponibilidad  
11795863
Ver documentos
Fisherbrand™
90013-00
Dorso magnético, caballete articulado, mecanismo deslizante del fijador de resorte, orificio para un cordón, pila, reloj y memoria 99 h 59 min 59 s
30.74€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cuenta atrás desde 99 minutos, 59 segundos
  • La alarma se puede desactivar manualmente o silenciar automáticamente después de un minuto
  • El modelo avanzado dispone de reloj y memoria
Información de órdenes
Dimensiones: 6.4 de L x 5.6 de An x 1.3 de Al cm; peso: 42.5 g (1.5 oz).
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
Especificaciones
Temporizador de cuenta atrás
Sonoro/visible
2,25 x 2,5 x 0,5 pulg (5,71 x 6,35 x 1,27 cm)
5,71 cm
6,35 cm
0,37 in
0,93 cm
99 h 59 min 59 s
LCD
2,25 in
2,5 in
0,5 in
1,27 cm
NIST
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Fisherbrand™ Cronómetros/temporizador Traceable™