Learn More
Fisherbrand™ Medidor de temperatura/humedad Traceable™
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De 0 °C a 50 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Includes
Sonda de 1,7 cm de diám. y 15,9 cm de largo, cable de 101,6 cm y pila alcalina de 9 V
Muestra simultáneamente la humedad, el punto de rocío y la temperatura. El medidor de temperatura/humedad Fisher Scientific™ Traceable™ es ideal para su uso en salas limpias, instalaciones de procesamiento de alimentos, laboratorios y otras áreas sensibles a la humedad.
- La salida serie RS-232 permite la conexión a un ordenador para descargar resultados del registrador de datos para una monitorización constante
- El registrador de datos captura 1000 lecturas de forma manual o automática cuando se establece entre 1 y 3600 segundos (se vende por separado)
- Rango de temperatura de 0° a 50 °C, con 0,01° de resolución y ±1 °C de precisión
- Rango de humedad relativa del 10 al 95 % de HR, con una resolución del 0,01 % y una precisión del ±3 %
- La memoria recupera las lecturas máxima, mínima y media.
- El botón HOLD congela la pantalla para su lectura posterior
- La pantalla grande de 3,48 cm (1,37 in) de alto muestra la temperatura y la humedad simultáneamente.
Información de órdenes
Mide 3,2 x 7,6 x 17,8 cm (An x L x Al); pesa 269 g
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Termohigrómetro |
| Intervalo de humedad | Del 10 al 95% |
| Resolución | 0,0001 |
| Exactitud | ±3% |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 50 °C |
| Exactitud de temperatura | ± 1 °C |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Material | Plástico ABS |
| Memoria | Lecturas mínima/máxima |
| Intervalo de temperatura (imperial) | De 32° a 122 °F |
| Mostrar más |