Learn More
Fisherbrand™ Cronómetro/temporizador de repetición Traceable™
Ideales para un análisis que debe anotarse a intervalos rutinarios
50.59€
Especificaciones
Tipo de producto Cronómetro digital/temporizador
Intervalo de tiempo 10 h
Alarms Sonoro
Exactitud 1e-05
Resolución 0,01 s
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
11739825
Ver documentos
Fisherbrand™
90023-98
Cronómetro/temporizador de repetición, cordón, batería de óxido de plata de dos años Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Ideales para un análisis que debe anotarse a intervalos rutinarios. El cronómetro/temporizador de repetición Fisher Scientific™ Traceable™ proporciona funciones de cronómetro para temporización de acción única, tiempo desde el comienzo/tiempo límite, parcial-acumulativa, parcial-intervalo, ocho memorias y temporización continua.
Tiempo de cuenta atrás establecido de 10 horas a 1/10 de segundo. Cuando llega a cero, el temporizador emite una alarma y repite la cuenta atrás desde el tiempo programado. El ciclo de repetición continuará automáticamente hasta que se detenga. El recuadro de recuento de visualización muestra el número de veces que se ha repetido el ciclo. La pantalla LCD muestra continuamente el tiempo restante hasta cero.
  • El cronómetro universal proporciona función de repetición de temporización de alarma de cuenta atrás
  • Carcasa de plástico ABS resistente a impactos
  • El intervalo de temporización es de 10 horas a 1/10 de un segundo
  • Resolución: 0.01 segundo
  • Exactitud: 0.001 %
  • Tamaño: 6 x 6 x 1.3 cm (2.375 x 2.375 x 0.5 pulg)
  • Peso: 1.75 oz
Información de órdenes
Batería de repuesto: N.º de cat. 02-440-1A
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA. Este certificado indica la trazabilidad según las normas del NIST.
Especificaciones
Especificaciones
Cronómetro digital/temporizador
Sonoro
0,01 s
1,75 oz
Análisis que debe anotarse a intervalos de rutina
10 h
1e-05
LCD
0,049 kg
ISO 17025, A2LA, NIST
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Fisherbrand™ Cronómetro/temporizador de repetición Traceable™