Learn More
Fisherbrand™ Indicadores de presión/vacío Traceable™, de - 736 a + 37 500 mmHg
Código de producto. p-2330757 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de presión:
−736 a 1500 mm Hg
−736 a 37500 mm Hg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de presión unitSize
11714216 −736 a 1500 mm Hg cada uno
11724216 −736 a 37500 mm Hg cada uno
2 options
Código de producto. 11714216
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Certificate to indicate traceability to standards provided by NIST, 40 in. (102cm) cable, and transducer with 1/4 NPT male-threaded stainless-steel end. Also includes one 9V battery.
Mida en milímetros de mercurio, libras por pulgada cuadrada, barras, metros de agua y atmósferas.
Mida en milímetros de mercurio, libras por pulgada cuadrada, barras, metros de agua y atmósferas.
Medidores portátiles con sensor y cable. Se utilizan con todos los gases y líquidos compatibles con acero inoxidable 316. Exactitud: 1 % de escala completa + 1 dígito.
  • Los datos se muestran en una pantalla LCD de fácil lectura con dígitos de 1 cm (0,375 cm) de Al.
  • Incluye un botón DATA HOLD (retención de datos) para congelar la pantalla y capturar las lecturas.
  • La tecla de memoria recupera las lecturas máximas y mínimas.
  • El valor de cero se consigue con solo tocar un botón.
  • La unidad se puede conectar a un ordenador o registrador de datos a través del puerto serie RS-232 para registrar los resultados.
Información de órdenes
Dimensiones:3 l x 1,25 W x de 7 pulg. H (3 x 8 x 17,8 cm).
Certifications
Individually serial-numbered Traceable™ certificate is provided from an ISO 17025 calibration laboratory accredited to A2LA indicating traceability to standards provided by NIST.
Especificaciones
Batería, tipo 9 V
Certificaciones/conformidad ISO 9001/ISO 17025 A2LA/NIST
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 3 x 1,25 x 7 in (7,62 x 3,17 x 17,8 cm)
Altura (imperial) 7 in
Altura (métrico) 17,8 cm
Incluye Certificados para indicar la trazabilidad según las normas facilitadas por el NIST, cable de 102 cm y transductor con extremo macho 0,25 NPT de acero inoxidable. También incluye una batería de 9 V.
Longitud (imperial) 3 in
Longitud (métrico) 7,62 cm
Peso (imperial) 9,5 oz
Peso (métrico) 0,26 kg
Anchura (imperial) 1,25 in
Anchura (métrico) 3,17 cm
Exactitud 0,01
Tipo de pantalla LCD
Intervalo de presión −736 a 1500 mm Hg
Tipo de producto Indicador de vacío/presión